Merck
751170
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-nitrobenzonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3ClN2O2
CAS番号:
分子量:
182.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
95-100 °C
官能基
chloro
nitrile
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-6-2-1-5(4-9)7(3-6)10(11)12/h1-3H
InChI Key
OZKOAADVLVCNFO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
751170-BULK:
751170-VAR:
751170-25G:4548173342535
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)