Merck
750506
Sigma-Aldrich
L-グルタミン-4-13C
99 atom % 13C
別名:
S-2,5-ジアミノ-5-オキソペンタン酸-4-13C, L-グルタミン酸 5-アミド-4-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CO13CH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
147.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
185 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
N[C@@H](C[13CH2]C(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i2+1
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-QQPKUSCQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
750506-BULK:
750506-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)