Merck
749095
Sigma-Aldrich
N-(2-カルボキシエチル)グリシン-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH215NHCH2CO2H
分子量:
148.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CC[15NH]CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c7-4(8)1-2-6-3-5(9)10/h6H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)/i6+1
InChI Key
GAUBNQMYYJLWNF-PTQBSOBMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
749095-BULK:
749095-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)