APIファミリー
beta-alanine
メーカー/製品名
USP
mp
202 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChI Key
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
beta-Alanine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Pamidronate Disodium for Injection
生物化学的/生理学的作用
内在性β-アミノ酸は、グリシン受容体の非選択的アゴニストであり、Gタンパク質共役オーファン受容体TGR7(MrgD)のリガンドです。 β-アラニンはパントテン酸の構成要素です。
β−アミノ酸の1つであるβ-アラニンは、パントテン酸の構成要素であり、カルノシンとアンセリンのヒスチジン抗酸化ジペプチドの生合成において律速となるアミノ酸です。内在性β-アミノ酸は、グリシン受容体の非選択的アゴニストであり、Gタンパク質共役オーファン受容体TGR7(MrgD)のリガンドです。 β-アラニンフラックスは、海生生物、着床前マウス胚、低酸素ストレスに曝された哺乳類細胞の浸透圧安定性を補助することによって細胞保護作用を示します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1012495-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック