Merck
748331
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6ClFO2S
CAS番号:
分子量:
208.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
35-40 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Cc1cc(ccc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-4-6(12(8,10)11)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
ALEQALYEZFNWOP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
748331-1G:
748331-VAR:
748331-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)