Merck
748188
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc, lithium chloride, magnesium chloride complex solution
in THF/toluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18H36N2Zn · xMgCl2 · xLiCl
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
組成
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc, ~12 wt. %
LiCl, 2-4%
MgCl2, 6-9%
THF/toluene, ca. 90:10 (solvent)
濃度
in THF/toluene
密度
0.991 g/mL at 25 °C
詳細
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc,lithium chloride, magnesium chloride complex solution is an organozinc reagentextensively used in C-C bond forming,Negishi coupling, Michael additions, Cu(I)-promoted reactions, and electrophilic amination reactions.
アプリケーション
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc, lithium chloride, magnesium chloride complex solution can be used as a base for the:
  • Regioselective zincation of pyridines and related azines to synthesize zincated pyridines and azines.(1)
  • Chemoselective direct zincation of arenes and heteroarenes to synthesize polyfunctional aryl and heteroaryl zinc reagents.
  • Regioselective zincation of thiazoles to synthesize zincated thiazoles, which readily reacts with various electrophiles to form highly functionalized thiazoles.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
5.0 °F
引火点(℃)
-15 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
748188-500ML:4548173316192
748188-100ML:4548173316185
748188-BULK:
748188-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)