アッセイ
99.5% trace metals basis
形状
nanopowder
抵抗性
9.71 μΩ-cm
平均部品サイズ
25 nm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
鉄粉
危険等級III
Jan Code
746835-5G:
746835-BULK:
746835-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Hui Mao教授は、これまでとは異なるコントラスト増強メカニズムを提供する超常磁性酸化鉄ナノ粒子(INOP)のさまざまな使用法を研究しています。
陽極酸化チタニアナノチューブ(TiNT)についてご紹介します。チタニアが持つ優れた材料特性と、ナノチューブの制御された構造によって得られる高表面積との組み合わせが相まって、多くの用途で活用されることが予想されます。
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.