同位体純度
≥97.0%
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CC1(c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C15H11ClO/c1-15(14(16)17)12-8-4-2-6-10(12)11-7-3-5-9-13(11)15/h2-9H,1H3/i14+1
InChI Key
ZQYOOHGEBHBNTP-UJKGMGNHSA-N
アプリケーション
For more information please visit: Technology Spotlight, Professor Skrystrup PPP
Use with the COware Platform
包装
関連事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
745146-VAR:
745146-BULK:
745146-250MG:
745146-1G:
資料
Skrydstrup教授らは、カルボニル化反応を研究する過程で、実験室環境で安定な固体の一酸化炭素(CO)前駆体を開発しました。
Studies in the field of carbonylation chemistry led to the discovery of a novel carbon monoxide (CO) delivery system.
What is COgen? What is COware? What is the SyTracks COgenerator system? And more questions answered.
関連コンテンツ
The Skrydstrup group has developed reagents and glassware for carrying out transition metal catalyzed carbonylations in a simple and safe manner.