Merck
743097
Sigma-Aldrich
ビス(4-フルオロフェニル)ヨードニウムトリフラート
≥98% (HPLC)
別名:
(p-F-Ph)2IOTf, ビス(4-フルオロフェニル)ヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8F5IO3S
CAS番号:
分子量:
466.16
Beilstein:
10620586
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
組成
carbon, 32.7-34.3% CHN
反応適合性
reagent type: oxidant
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Fc1ccc([I+]c2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8F2I.CHF3O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
HTFNIUDXMGKTQK-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
743097-5G:4548173999784
743097-BULK:
743097-VAR:
743097-1G:4548173999777
文書ライブラリにアクセスする
Maart van Druenen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(72), 17581-17587 (2020-10-03)
Black phosphorus (BP) has extraordinary properties, but its ambient instability remains a critical challenge. Functionalization has been employed to overcome the sensitivity of BP to ambient conditions while preserving its properties. Herein, a simultaneous exfoliation-functionalization process is reported that functionalizes