Merck
742228
Sigma-Aldrich
エチル (E)-3-(1-ピロリジニル)クロトナート
99% (GC)
別名:
エチル (E)-3-(1-ピロリジニル)-2-ブテノアート, エチル(E)-3-ピロリジノクロトナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO2
CAS番号:
分子量:
183.25
Beilstein:
1074392
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99% (GC)
フォーム
liquid
適合性
complies for identity (IR)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)\C=C(/C)N1CCCC1
InChI
1S/C10H17NO2/c1-3-13-10(12)8-9(2)11-6-4-5-7-11/h8H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
InChI Key
MSOQKPXSIHLODG-CMDGGOBGSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
742228-25G:
742228-BULK:
742228-5G:
742228-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)