Merck
741264
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoropyrimidine-5-trifluoroborate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2BF4KN2
分子量:
203.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
321-326 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
[K+].Fc1ncc(cn1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H2BF4N2.K/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9;/h1-2H;/q-1;+1
InChI Key
NCUUVZSLKMYISK-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
741264-BULK:
741264-250MG:
741264-1G:
741264-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)