Merck
741256
Sigma-Aldrich
カリウム 2-クロロピリミジン-5-トリフルオロボラート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2BClF3KN2
分子量:
220.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
282-286 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2BClF3N2.K/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9;/h1-2H;/q-1;+1
InChI Key
JAUMZIPHWMCSIJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
741256-VAR:
741256-250MG:
741256-BULK:
741256-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)