Merck
740438
Sigma-Aldrich
4-Bromophenylacetyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrClO
CAS番号:
分子量:
233.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
liquid
密度
1.573 g/mL at 25 °C
SMILES記法
ClC(=O)Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6BrClO/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2
InChI Key
VQVBNWUUKLBHGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
740438-5G:
740438-BULK:
740438-VAR:
740438-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)