Merck
740020
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2,6-ジフルオロ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3BrF2O2
CAS番号:
分子量:
237.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
198-201 °C
SMILES記法
OC(=O)c1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H3BrF2O2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,(H,11,12)
InChI Key
IRHPJGPQWZEZRX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
740020-VAR:
740020-1G:
740020-BULK:
740020-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)