Merck
739707
Sigma-Aldrich
グリコデオキシコール酸-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
2α,12α-ジヒドロキシ-5β-コラン酸-2,2,4,4-d4 N-(カルボキシメチル)アミド, N-(3α,12α-ジヒドロキシ-24-オキソコラン-24-yl-2-,2,4,4-d4)グリシン, グリコデスオキシコール酸-2,2,4,4-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26D4H39NO5
CAS番号:
分子量:
453.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1/i10D2,12D2
InChI Key
WVULKSPCQVQLCU-JHVXYEQYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
739707-10MG-PW:
739707-10MG:
739707-VAR:
739707-5MG-PW:
739707-5MG:
739707-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)