Merck
738972
Sigma-Aldrich
5-アミノ-3-ブロモ-2-クロロピリジン
97%
別名:
3-アミノ-5-ブロモ-6-クロロピリジン, 5-ブロモ-6-クロロ-3-ピリジンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4BrClN2
CAS番号:
分子量:
207.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
118-123 °C
SMILES記法
Nc1cnc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-4-1-3(8)2-9-5(4)7/h1-2H,8H2
InChI Key
ISKBXMMELYRESC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
738972-BULK:
738972-1G:
738972-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)