Merck
738743
Sigma-Aldrich
ポリアクリルアミド
average Mn 40,000
別名:
PAM
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,750
5 G
¥38,100
¥9,750
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,750
5 G
¥38,100
About This Item
化学式:
(C3H5NO)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥9,750
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mn 40,000
mp
246-250 °C
転移温度
Tm 246-250 °C
SMILES記法
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI Key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Proteomic analysis and lethality of the venom of Aegaeobuthus nigrocinctus, a scorpion of medical significance in the Middle East.:この研究では、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)を使用して毒液のタンパク質組成を分析し、その生物医学的特性および医療用途の可能性に関する知見を提供しています。これらの結果は、毒液のプロテオミクスにおけるPAGEの重要性および生物医学的研究における関連性を示しています(Borges et al., 2024)。
  • One-Dimensional Acrylamide Gel Electrophoresis for Analysis of Plant Samples.:この論文では、植物タンパク質の分析にPAGEを使用する方法論について記述し、生化学および分子生物学の研究におけるその有用性を示しています。この手法は、複雑な混合物中のタンパク質を分離して特定するために不可欠であり、生命科学の研究開発におけるその重要性が示されています(Marzban et al., 2024)。
  • Protocol for isolating small cytosolic dsDNA from cultured murine cells.:この研究では、マウス細胞から小さな細胞質DNAを分離して分析するためにPAGEを導入する詳細なプロトコルの概要を示しています。この方法は、分子細胞生物学の研究において極めて重要であり、遺伝学および生物医学の研究の進歩を促進します(Dai et al., 2024)。
  • Comparative study of the commonly used protein quantitation assays on different Hymenoptera venoms: A fundamental aspect of Hymenoptera venom proteome analysis.:この研究では、PAGEを含む、ハチ類の毒液を分析するためのさまざまなタンパク質定量化アッセイを比較しています。これらの結果は、プロテオミクス分析におけるPAGEの重要な役割ならびに毒素学および生物医学的研究におけるその用途を示しています(Wanandy et al., 2024)。
  • Proteomics and Its Current Application in Biomedical Area: Concise Review.:この概説では、PAGEを含むプロテオミクスの生物医学研究における用途を示しています。この分野の進歩および今後の方向について議論し、プロテオミクス研究におけるPAGEの重要性およびその生物医学への貢献を強調しています(Gobena et al., 2024)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
738743-BULK:
738743-1G:
738743-5G:
738743-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Sachio Yamamoto
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 132(9), 1031-1035 (2012-10-02)
Microchip electrophoresis is widely used for microfluidics and has been studied extensively over the past decade. Translation of capillary electrophoresis methods from traditional capillary systems to a microchip platform provides rapid separation and easy quantitation of sample components. However, most
D J King et al.
Reviews on environmental health, 8(1-4), 3-16 (1989-01-01)
The purpose of this paper is to present information gathered regarding, in general, the physical characteristics, and, in particular, the possible toxic nature of polyacrylamide A short discussion of the properties and toxicity of the acrylamide monomer is also included.
[Improvement of polyacrylamide gel media for electrophoresis: enhancement of elasticity by polymer blending].
K Aizawa
Tanpakushitsu kakusan koso. Protein, nucleic acid, enzyme, 43(15), 2191-2198 (1998-12-30)
Imran Khimji et al.
Methods (San Diego, Calif.), 64(3), 292-298 (2013-08-28)
Biosensors are devices that can provide quantitative or semi-quantitative analytical information about target molecules, where molecular recognition is based on biomolecular interactions. In recent years, DNA has emerged as a useful molecule for biosensor development since DNA can not only
N V Bovin
Bioorganicheskaia khimiia, 22(9), 643-663 (1996-09-01)
The synthesis, physicochemical characteristics, and application for studying the carbohydrate-binding molecules of some analogues of human cell glycoconjugates, neoglycoconjugates, were reviewed. An approach to the synthesis of the polyacrylamide derivatives of carbohydrates based on the interaction of fully activated polyacrylic
資料
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
組織工学への応用を目的とした固体およびハイドロゲルを基盤とした足場の、既存および新規の製造方法を紹介します。