反応適合性
reagent type: catalyst
core: platinum
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
20 wt. % Pt loading
10 wt. % Ru loading
粒径
<5 nm (Pt)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Ru].[Pt]
InChI
1S/Pt.Ru
InChI Key
CFQCIHVMOFOCGH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
738573-VAR:
738573-BULK:
738573-1G:4548173955551
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
PEM燃料電池に用いられる固体高分子電解質(ナフィオン、アクイヴィオン、炭化水素系)や白金系担持触媒を販売いたしております。
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.