Merck
738417
Sigma-Aldrich
カリウム 4-ヒドロキシフェニルトリフルオロボラート
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5BF3KO
CAS番号:
分子量:
200.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
288-293 °C
SMILES記法
[K+].Oc1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H5BF3O.K/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4,11H;/q-1;+1
InChI Key
WLZQZSRIHYVYCS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
738417-BULK:
738417-VAR:
738417-1G:
738417-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)