Merck
738174
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
別名:
1-Bromomethyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BrFNO2
CAS番号:
分子量:
234.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.577
密度
1.689 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
nitro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(F)ccc1CBr
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10(11)12/h1-3H,4H2
InChI Key
NBRNHHKYVFAXCZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
738174-5G:
738174-VAR:
738174-1G:
738174-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)