Merck
578045
Sigma-Aldrich
4-モルホリノピペリジン
98%
別名:
4-(4-ピペリジニル) モルホリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥4,140
5 G
¥8,430
¥4,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥4,140
5 G
¥8,430
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18N2O
CAS番号:
分子量:
170.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,140
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
bp
100-115 °C/0.15-0.20 mmHg (lit.)
mp
40-43 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
C1CC(CCN1)N2CCOCC2
InChI
1S/C9H18N2O/c1-3-10-4-2-9(1)11-5-7-12-8-6-11/h9-10H,1-8H2
InChI Key
YYBXNWIRMJXEQJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
次の合成の反応物質です。
  • 選択的アデノシンA2A受容体アンタゴニスト
  • 抗うつ剤
  • 結腸直腸癌細胞におけるE-カドヘリン発現を回復して浸潤を抑制する、小分子
  • 血小板凝集阻害のための経口でバイオアベイラブルなP2Y12アンタゴニスト
  • 抗菌活性をもつキノリン誘導体
  • 抗マラリア剤
4-Morpholinopiperidine may be used to synthesize 2-(4-morpholinopiperidin-1-yl)-5-nitrobenzonitrile[1] and 9-bromo-6,6-dimethyl-8-(4-morpholin-4-yl-piperidin-1-yl)-11-oxo-6,11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
578045-1G:
578045-BULK:
578045-VAR:
578045-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"A new phenylpyrazoleanilide, y-320, inhibits interleukin 17 production and ameliorates collagen-induced arthritis in mice and cynomolgus monkeys"
Ushio H, et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 7(01), 1-17 (2013)
"Design and synthesis of a highly selective, orally active and potent anaplastic lymphoma kinase inhibitor (CH5424802)"
Kinoshita K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 20(03), 1271-1280 (2012)