Merck
737550
Sigma-Aldrich
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
97%
別名:
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10N2O2
CAS番号:
分子量:
190.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
83-87 °C
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1cn2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)8-7-12-6-4-3-5-9(12)11-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
GNFACXDTRBVZJE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
737550-VAR:
737550-1G:
737550-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)