Merck
737429
Sigma-Aldrich
5,5'-ジヨード-2,2'-ビチオフェン
>97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4I2S2
CAS番号:
分子量:
418.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
>97%
フォーム
solid
mp
165-170 °C
SMILES記法
Ic1ccc(s1)-c2ccc(I)s2
InChI
1S/C8H4I2S2/c9-7-3-1-5(11-7)6-2-4-8(10)12-6/h1-4H
InChI Key
QUQPGKLCKMUWCP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
737429-5G:
737429-BULK:
737429-1G:
737429-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
オリゴチオフェンは重要な有機電子材料であり、いくつかの中間体と鈴木-宮浦カップリングを用いて大規模で製造することができます。
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
オリゴチオフェンおよびポリチオフェンの合成とその単結晶を用いた電子デバイスについて解説します。