Merck
737313
Sigma-Aldrich
メチル 3-アミノ-6-ブロモピラジン-2-カルボキシラート
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6BrN3O2
CAS番号:
分子量:
232.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
172-177 °C
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)c1nc(Br)cnc1N
InChI
1S/C6H6BrN3O2/c1-12-6(11)4-5(8)9-2-3(7)10-4/h2H,1H3,(H2,8,9)
InChI Key
CNXSIRHOIFRMOB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
737313-250MG:
737313-BULK:
737313-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)