Merck
737178
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-3-(1,1-ジフルオロエチル)ベンゼン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7BrF2
CAS番号:
分子量:
221.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.504
密度
1.500 g/L at 25 °C
SMILES記法
CC(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrF2/c1-8(10,11)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
InChI Key
NCJAJYPBNUFMQK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.0 °F - closed cup
引火点(℃)
87.8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
737178-VAR:
737178-BULK:
737178-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)