Merck
737003
Sigma-Aldrich
1-アミノ-1-メチルシクロペンタン 塩酸塩
97%
別名:
1-メチルシクロペンタンアミン 塩酸塩, 1-メチルシクロペンチルアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14ClN
CAS番号:
分子量:
135.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
135-140 °C
SMILES記法
Cl.CC1(N)CCCC1
InChI
1S/C6H13N.ClH/c1-6(7)4-2-3-5-6;/h2-5,7H2,1H3;1H
InChI Key
HIACBHAMKCSYFB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
737003-250MG:
737003-BULK:
737003-VAR:
試験成績書(COA)