Merck
736449
Sigma-Aldrich
N,N-ジエチル-1,1,1',1'-d4,-1,3-プロパンジアミン
98 atom % D, 97% (CP)
別名:
1,3-ビス(エチル-d2-アミノ)プロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CD2NH(CH2)3NHCD2CH3
CAS番号:
分子量:
134.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
密度
0.844 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(C)NCCCNC([2H])([2H])C
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/i3D2,4D2
InChI Key
BEPGHZIEOVULBU-KHORGVISSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
736449-BULK:
736449-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)