Merck
905461
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric-d5 acid sodium salt hydrate
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D5O3Na · xH2O
分子量:
129.10 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
12352106
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥97% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+5
SMILES記法
O=C(O[Na])C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
905461-VAR:
905461-BULK:
試験成績書(COA)