反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cl[RuH].[C-]#[O+].CCN(CC)Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1
InChI
1S/C19H35N2P.CO.ClH.Ru.H/c1-9-21(10-2)14-16-12-11-13-17(20-16)15-22(18(3,4)5)19(6,7)8;1-2;;;/h11-13H,9-10,14-15H2,1-8H3;;1H;;/q;;;+1;/p-1
InChI Key
RZCAJPSOQUIHSH-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
Direct Synthesis of Amides from Alcohols and Amines with Liberation of H2
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
735809-VAR:
735809-100MG:4548173319292
735809-BULK:
735809-500MG:4548173319308
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック