Merck
734934
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-1-(ジフルオロメチル)-4-フルオロベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4BrF3
CAS番号:
分子量:
225.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.495
密度
1.711 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FC(F)c1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3,7H
InChI Key
WAJOYKZVIXCVTR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
171.0 °F
引火点(℃)
77.2 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
734934-BULK:
734934-VAR:
734934-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)