Merck
734772
Sigma-Aldrich
4-ブロモチオフェン-2-酢酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,050
¥8,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,050
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5BrO2S
CAS番号:
分子量:
221.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
87-92 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)Cc1cc(Br)cs1
InChI
1S/C6H5BrO2S/c7-4-1-5(10-3-4)2-6(8)9/h1,3H,2H2,(H,8,9)
InChI Key
RQLBAXZWESSFHI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
734772-VAR:
734772-1G:
734772-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)