Merck
734071
Sigma-Aldrich
ジ-tert-ブチルホスフィンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥24,800
¥10,600
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥24,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H19OP
CAS番号:
分子量:
162.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,600
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
74-82 °C
官能基
phosphine oxide
SMILES記法
CC(C)(C)[PH](=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19OP/c1-7(2,3)10(9)8(4,5)6/h10H,1-6H3
InChI Key
RYLNFGJYRKJXQE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
734071-250MG:
734071-VAR:
734071-BULK:
734071-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)