Merck
733806
Sigma-Aldrich
α,α,α-トリフルオロトルエン 溶液
NMR reference standard, 0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
別名:
ベンゾトリフルオリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CF3
CAS番号:
分子量:
146.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
NMR reference standard
フォーム
solution
濃度
0.05% in benzene-d6 (99.6 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
10 mm × 8 in.
適合性
suitable for NMR (reference standard)
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI Key
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
19F感度
数量
10 mm O.D. tube contains 3.175 mL.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F
引火点(℃)
-11 °C
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
733806-8IN:
733806-VAR:
733806-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Yost et al.
Applied occupational and environmental hygiene, 15(1), 165-170 (2000-03-11)
Three solvents (OXSOL 10, monochlorotoluene or mixed isomers of 1- chloro-2-methyl benzene and 1-chloro-4-methyl benzene; OXSOL 100, parachlorobenzotrifluoride or 1-chloro-4-(trifluoromethyl) benzene; and OXSOL 2000, benzotrifluoride or trifluoromethyl benzene) produced by Occidental Chemical Corporation (Niagara Falls, NY) were considered as candidates
R A Yadav et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 64(2), 454-463 (2006-01-18)
Force field calculations have been carried out for 2-amino-5-chloro- and 2-amino-5-bromo-benzotrifluorides using the earlier (Ref. of this article) reported IR and Raman spectra. As the frequencies of the corresponding modes for the C-Br and the C-Cl groups do not differ
Tao Tang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 877(5-6), 507-512 (2009-01-24)
Eighteen samples of commercially available Chinese beer were analyzed in order to determine the content of biogenic amines. The method involves pre-column derivatization of the amines with 4-chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride (CNBF) and subsequent analysis by RP-HPLC (reversed phase-high performance liquid chromatography) with
Oxidative trifluoromethylation of arylboronates with shelf-stable potassium (trifluoromethyl)trimethoxyborate.
Bilal A Khan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(6), 1577-1581 (2012-01-13)
Studies on the mutagenic activity of benzotrifluoride and twelve derivatives in microbial short-term assays.
G Mazza et al.
Il Farmaco; edizione pratica, 41(7), 215-225 (1986-07-01)