Merck
733318
Sigma-Aldrich
3-アミノ-6-フルオロ-4-メチルピリジン
95%
別名:
6-フルオロ-4-メチルピリジン-3-イルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7FN2
CAS番号:
分子量:
126.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
57-62 °C
SMILES記法
Cc1cc(F)ncc1N
InChI
1S/C6H7FN2/c1-4-2-6(7)9-3-5(4)8/h2-3H,8H2,1H3
InChI Key
HZGRTGMOAWUAAA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
733318-BULK:
733318-VAR:
733318-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)