Merck
732222
Sigma-Aldrich
4-ブロモチオフェン-3-カルボキサミド
97%
別名:
4-ブロモチオフェン-3-カルボン酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4BrNOS
CAS番号:
分子量:
206.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
150-155 °C
SMILES記法
NC(=O)c1cscc1Br
InChI
1S/C5H4BrNOS/c6-4-2-9-1-3(4)5(7)8/h1-2H,(H2,7,8)
InChI Key
BMZBDWPOBVGKSU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
732222-BULK:
732222-1G:
732222-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brandon C Fillmore et al.
ACS omega, 5(36), 22914-22925 (2020-09-22)
A pathway to a range of diverse heterocycles was developed using a nucleophilic cyclization strategy. Lactams and ene-imines are accessed in a few steps from a common precursor, and these moieties are further elaborated to directly provide pyrroles or pyridines