Merck
732176
Sigma-Aldrich
3-アミノ-5-フルオロピリジン
別名:
(5-フルオロピリジン-3-イル)アミン, 3-アミノ-5-フルオロピリジン, 5-フルオロピリジン-3-アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5FN2
CAS番号:
分子量:
112.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
85-89 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
Nc1cncc(F)c1
InChI
1S/C5H5FN2/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H,7H2
InChI Key
ZRORIJXOWXYPMO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 麻疹ウイルス侵入の非ペプチドインヒビターの調製
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
732176-500MG:
732176-BULK:
732176-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)