Merck
732079
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-(4-アミノフェニル)チアゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N3S
CAS番号:
分子量:
191.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
177-182 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)-c2csc(N)n2
InChI
1S/C9H9N3S/c10-7-3-1-6(2-4-7)8-5-13-9(11)12-8/h1-5H,10H2,(H2,11,12)
InChI Key
VCALEXDZEAGCPD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
732079-1G:
732079-BULK:
732079-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)