Merck
731390
Sigma-Aldrich
2-fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
95%
別名:
2-fluoro-3-iodo-5-methylpyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5FIN
CAS番号:
分子量:
237.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
38-42 °C
官能基
fluoro
iodo
SMILES記法
Cc1cnc(F)c(I)c1
InChI
1S/C6H5FIN/c1-4-2-5(8)6(7)9-3-4/h2-3H,1H3
InChI Key
ANOOZLFFCNANTR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
731390-250MG:4548173999340
731390-VAR:
731390-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)