テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(SC(C)(C)Sc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H48O2S2/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)32)28(4,5)6)34-31(13,14)35-20-17-23(29(7,8)9)26(33)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,32-33H,1-14H3
InChI Key
FYPMFJGVHOHGLL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ABCA1(19) , IL1B(3553) , IL6(3569) , TNF(7124)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9672-VAR:
P9672-50G:
P9672-10G:
P9672-BULK:
P9672-1G:
Choose from one of the most recent versions:
資料
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.