Merck
731218
Sigma-Aldrich
3-(3,5-Dibromophenyl)propionic acid
97%
別名:
3,5-Dibromobenzenepropanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8Br2O2
CAS番号:
分子量:
307.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
59-65 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CCc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C9H8Br2O2/c10-7-3-6(1-2-9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
InChI Key
AMKWPMUHANVQSZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
731218-BULK:
731218-VAR:
731218-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)