Merck
731102
Sigma-Aldrich
二酸化硫黄-18O2
95 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
S18O2
分子量:
68.06
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
95 atom % 18O
フォーム
gas
bp
-10 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
質量シフト
M+4
InChI
1S/O2S/c1-3-2/i1+2,2+2
InChI Key
RAHZWNYVWXNFOC-XPULMUKRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
Gas cylinderSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
731102-BULK:
731102-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)