Merck
731005
Sigma-Aldrich
(S)-2-(4,5-ジヒドロ-4-イソプロピル-2-オキサゾリル)キノリン
97%
別名:
(S)-i-PrQuinox
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16N2O
CAS番号:
分子量:
240.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
75-80 °C
SMILES記法
CC(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C15H16N2O/c1-10(2)14-9-18-15(17-14)13-8-7-11-5-3-4-6-12(11)16-13/h3-8,10,14H,9H2,1-2H3/t14-/m1/s1
InChI Key
CCXYFOHSQUOJAN-CQSZACIVSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
731005-250MG:
731005-BULK:
731005-VAR:
731005-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)