Merck
730556
Sigma-Aldrich
N-ヨードモルホリン ヨウ化水素酸塩
97%
別名:
N-ヨードモルホリニウム ヨージド, モルホリン ヨウ素付加物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9I2NO
CAS番号:
分子量:
340.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
92-96 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
I.IN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8INO.HI/c5-6-1-3-7-4-2-6;/h1-4H2;1H
InChI Key
NZOIUCVTBFWRCS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N-Iodomorpholine hydriodide is an iodinating reagent that can be used in:
  • The iodination of (4-ethynylphenyl)diphenylphosphine oxide to yield (4-(iodoethynyl)phenyl)diphenylphosphine oxide, which is further used to prepare phosphine oxide-iodotriazole hybrid molecules.
  • The synthesis of silver bis(pyrazolyl)-methane complex based supramolecular architectures.
  • The synthesis of iodo-1,4-naphthoquinones, which are used to prepare biologically significant 3-aryl-1,4-naphthoquinones.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
730556-1G:4548173999302
730556-VAR:
730556-5G:4548173999319
730556-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, characterization and biological activities of 3-aryl-1, 4-naphthoquinones-green palladium-catalysed Suzuki cross coupling
Louvis AR, et al.
New. J. Chem., 40(9), 7643-7656 (2016)
Cooperative binding in a phosphine oxide-based halogen bonded dimer drives supramolecular oligomerization
Maugeri L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 82(4), 1986-1995 (2017)
Supramolecular Assemblies in Silver Complexes: Phase Transitions and the Role of the Halogen Bond
Bonfant G, et al.
Inorganic Chemistry, 59(6), 4140-4149 (2020)