Merck
730440
Sigma-Aldrich
テトラアセトキシジボロキサン
97%
別名:
テトラアセチルジホウ酸塩, ピロボロン四酢酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12B2O9
CAS番号:
分子量:
273.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: boron
reagent type: catalyst
mp
147-150 °C
SMILES記法
CC(=O)OB(OB(OC(C)=O)OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C8H12B2O9/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)19-10(17-7(3)13)18-8(4)14/h1-4H3
InChI Key
ZMJHYNIVOZEJTJ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
730440-VAR:
730440-5G:
730440-BULK:
730440-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)