About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O3
CAS番号:
分子量:
102.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +32°, c = 1 in chloroform
光学純度
ee: 94% (GLC)
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
密度
1.166 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)[C@H]1CO1
InChI
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m1/s1
InChI Key
YKNYRRVISWJDSR-GSVOUGTGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Sterling Pharma Solutions社がライセンスを取得してJacobsen HKR法を用いて製造しています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
162.0 °F - closed cup
引火点(℃)
72.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
469424-25G:
469424-5G:
469424-VAR:
469424-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック