Merck
729736
Sigma-Aldrich
4-メチルピロール-2-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥21,900
¥21,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥21,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO2
CAS番号:
分子量:
125.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
200-205 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1c[nH]c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-4-2-5(6(8)9)7-3-4/h2-3,7H,1H3,(H,8,9)
InChI Key
YXYAHRAFINYJPL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
729736-1G:
729736-VAR:
729736-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)