Merck
729396
Sigma-Aldrich
3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5IN2
CAS番号:
分子量:
208.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.588
密度
1.936 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Cn1ccc(I)n1
InChI
1S/C4H5IN2/c1-7-3-2-4(5)6-7/h2-3H,1H3
InChI Key
SITJXRWLFQGWCB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
729396-VAR:
729396-BULK:
729396-500MG:4548173999265