Merck
729280
Sigma-Aldrich
9,9-ジメチルフルオレン-2-ボロン酸ピナコールエステル
95%
別名:
2-(9,9-ジメチル-9H-フルオレン-2-イル)-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン, FL-BE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25BO2
CAS番号:
分子量:
320.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
95%
形状
solid
mp
130-135 °C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3-c4ccccc4C(C)(C)c3c2
InChI
1S/C21H25BO2/c1-19(2)17-10-8-7-9-15(17)16-12-11-14(13-18(16)19)22-23-20(3,4)21(5,6)24-22/h7-13H,1-6H3
InChI Key
DAZFRJAIIUPRQZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester can be used in the synthesis of 1,2-diphenylindolizine derivatives for potential usage in organic light emitting diodes (OLEDs). It can also be used in the synthesis of pyrene-fluorene based chromophores for applications in photocatalysis and organic electronic devices.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
729280-BULK:
729280-VAR:
729280-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and photophysical properties of 1, 2-diphenylindolizine derivatives: fluorescent blue-emitting materials for organic light-emitting device
Song YR, et al.
Luminescence, 31(2), 364-371 (2016)
Synthesis and spectral properties of a hexameric pyrene-fluorene chromophore based on cyclotriphosphazene
Alidaugi HA, et al.
Polyhedron, 81(2), 436-441 (2014)
Synthesis and spectral properties of fluorene substituted cyclic and polymeric phosphazenes
Alidaugi HA, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 457(2), 95-102 (2017)
資料
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.
オリゴチオフェンおよびポリチオフェンの合成とその単結晶を用いた電子デバイスについて解説します。