Merck
729248
Sigma-Aldrich
3-(アミノメチル)-2-ブロモチオフェン
95%
別名:
(2-ブロモ-3-チエニル)メチルアミン, 2-ブロモ-3-チオフェンメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6BrNS
CAS番号:
分子量:
192.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.610
密度
1.657 g/mL at 25 °C
官能基
amine
bromo
SMILES記法
NCc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H6BrNS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-2H,3,7H2
InChI Key
SLKZUJBSIKGHFU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
729248-VAR:
729248-500MG:
729248-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)