729078
3,4-Ethylenedithiothiophene
別名:
3,4-Ethylenedithiothiophene, 2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dithiine, 3,4-Ethylenedisulfanylthiophene, EDTT
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥34,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6S3
CAS番号:
分子量:
174.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.685
密度
1.374 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CSc2cscc2S1
InChI
1S/C6H6S3/c1-2-9-6-4-7-3-5(6)8-1/h3-4H,1-2H2
InChI Key
HPGNGICCHXRMIP-UHFFFAOYSA-N
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
729078-1G:
729078-VAR:
729078-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Redox doping behaviour of poly (3, 4-ethylenedithiothiophene)-The counterion effect.
Domagala W, et al.
Optical Materials, 33(9), 1405-1409 (2011)
Functionalized 3, 4-ethylenedithiathiophenes (EDTTs) as building blocks for poly (3, 4-ethylenedithiathiophene)(PEDTT) derivatives.
Blanco R, et al.
Tetrahedron Letters, 49(13), 2056-2059 (2008)
Randriamahazaka, H.; Sini, G.; Tran Van, F.
The Journal of Physical Chemistry C, 111, 4553-4560 (2007)
Mathieu, T.; et al.
Macromolecules, 38, 6806-6812 (2005)
Eduardo Damous Feijó et al.
Arquivos brasileiros de oftalmologia, 83(1), 1-4 (2019-10-31)
To determine the reliability of the endoscopic dye transit test for the prediction of functional success after dacryocystorhinostomy. A cross-sectional study was conducted with 50 patients who underwent external dacryocystorhinostomy Group or transcanalicular dacryocystorhinostomy Group and had anatomically patent ducts